Learn More
Socorex™ Puntas de pipeta de polipropileno natural
Código de producto. 10307402
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10307402 5 ml 500 PCS
11713256 2 ml paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10307402 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 312.05B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas puntas de pipeta de polipropileno natural de calidad superior Socorex™ para cubrir un intervalo entre 0.1 μl y 10 ml. Son versátiles y ampliamente compatibles con otras marcas de pipetas.
  • Polipropileno
  • Opciones de punta de micropipeta y macropipeta
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Volumen (métrico) 5 ml
filtradas por Sin filtro
Color Natural
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 12,32cm
Formato A granel
Estilo de punta Macro
Para utilizar con (equipo) Socorex Acura 5mL