Learn More
Masterflex™ Accesorios roscados con boquilla de tubo de polipropileno natural
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -17 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Tamaño de puerto | 25,4-22,22 × 15,08 × 25,4-0,79 mm (1-7/8 x 19/32 x 1-1/32 pulgadas) |
| Tamaño de rosca | MNPT de 1/2 pulg |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 87 °C |
| Tipo de producto | Accesorio roscado con boquilla de tubo |