Learn More
Masterflex™ Accesorios roscados con boquilla de tubo de polipropileno natural
Código de producto. 15139222
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
25,4-22,22 × 15,08 × 25,4-0,79 mm (1-29/32 x 13/16 x 1-5/16 pulgadas)
25,4-22,22 × 15,08 × 25,4-0,79 mm (1-7/8 x 19/32 x 1-1/32 pulgadas)
31,75 × 39,68 × 7,93 mm (1-1/2 × 11/32 × 21/32 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Tamaño de puerto unitSize
15139222 25,4-22,22 × 15,08 × 25,4-0,79 mm (1-29/32 x 13/16 x 1-5/16 pulgadas) paquete de 5
13566720 31,75 × 39,68 × 7,93 mm (1-1/2 × 11/32 × 21/32 pulgadas) paquete de 10
15257847 25,4-22,22 × 15,08 × 25,4-0,79 mm (1-7/8 x 19/32 x 1-1/32 pulgadas) paquete de 10
3 options
Código de producto. 15139222
Marca: Masterflex™ 4061094
Solo quedan null
Especificaciones
Material Polipropileno
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -17 °C
Cantidad de embalaje 5/pack
Tamaño de puerto 25,4-22,22 × 15,08 × 25,4-0,79 mm (1-29/32 x 13/16 x 1-5/16 pulgadas)
Tamaño de rosca MNPT de 3/4 pulg
Max. Operating Temperature (Metric) de 87 °C
Tipo de producto Accesorio roscado con boquilla de tubo