Learn More
Masterflex™ Accesorios roscados con boquilla de tubo de polipropileno natural
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -17 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Tamaño de puerto | 31,75 × 39,68 × 7,93 mm (1-1/2 × 11/32 × 21/32 pulgadas) |
| Tamaño de rosca | MNPT de 1/4 pulg |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 87 °C |
| Tipo de producto | Accesorio roscado con boquilla de tubo |