Learn More
Kautex™ Frascos de boca ancha de LDPE serie 303
Descripción
- Fabricados con polietileno de baja densidad (LDPE) para ofrecer flexibilidad y dureza
- Frascos redondos traslúcidos de color natural
- Fácil de llenar y limpiar
- Perfectos para dispensación, envío de muestras, adhesivos, transporte y almacenamiento
- Incluye tapón de rosca a prueba de fugas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1500 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación, envío de muestras, envío por correo, transporte, almacenamiento |
| Formulario | Forma redonda |
| Incluye | Tapón |
| Material | LDPE |
| ID de cuello (métrico) | 50 mm |
| Tapones de repuesto | Tapón de rosca de LDPE |
| Cantidad | Paquete de 4 |
| Graduated | No |
| Altura (métrico) | 226 mm |
| Mostrar más |