Learn More
Kautex™ Frascos de boca ancha de LDPE serie 303
Código de producto. 11361984
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
ID de cuello (métrico):
23,8mm
30,8mm
30.8 mm
39,2mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
20 PCS
4 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 180
paquete de 279
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 50
paquete de 90
Código de producto. Capacidad (métrico) ID de cuello (métrico) unitSize
11361984 1000 ml 50 mm paquete de 4
11324455 50 ml 23,8mm paquete de 50
11899684 100 ml 23,8mm 20 PCS
10607303 100 ml 23,8mm 1 PCS
12684940 200 ml 30.8 mm paquete de 10
15241609 250 ml 30,8mm 10 PCS
15931391 250 ml 30,8mm paquete de 279
10281651 250 ml 30,8mm cada uno
11910517 300 ml 30,8mm paquete de 10
17878107 300 ml 30,8mm paquete de 180
11344455 500 ml 39,2mm paquete de 10
15251609 750 ml 39,2mm paquete de 5
17848097 750 ml 39,2mm paquete de 90
11371984 1500 ml 50 mm 4 PCS
11962659 2000 ml 50 mm 1 PCS
15 options
Código de producto. 11361984
Marca: Kautex™ 2000770535
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con una boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza. Los frascos de boca ancha Kautex™ son ideales para líquidos, sustancias pastosas y gránulos.
  • Fabricados con polietileno de baja densidad (LDPE) para ofrecer flexibilidad y dureza
  • Frascos redondos traslúcidos de color natural
  • Ideales para dosificación, envío de muestras, adhesivos, transporte y almacenamiento 
  • Incluye tapón de rosca a prueba de fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensación, envío de muestras, envío por correo, transporte, almacenamiento
Formulario Forma redonda
Incluye Tapón
Material LDPE
ID de cuello (métrico) 50 mm
Tapones de repuesto Tapón de rosca de LDPE
Cantidad Paquete de 4
Graduated No
Altura (métrico) 205 mm
Tipo de producto Frasco de cuello ancho
Tipo de tapón Tapón de rosca