Learn More
Kautex™ Frascos de boca ancha de LDPE serie 303
Código de producto. 10281651
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
ID de cuello (métrico):
23,8mm
30,8mm
30.8 mm
39,2mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
20 PCS
4 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 180
paquete de 279
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 50
paquete de 90
Código de producto. 10281651
Marca: Kautex™ 2000070531
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados con una boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza. Los frascos de boca ancha Kautex™ son ideales para líquidos, sustancias pastosas y gránulos.
  • Fabricados con polietileno de baja densidad (LDPE) para ofrecer flexibilidad y dureza
  • Frascos redondos traslúcidos de color natural
  • Ideales para dosificación, envío de muestras, adhesivos, transporte y almacenamiento 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensación, envío de muestras, envío por correo, transporte, almacenamiento
Formulario Forma redonda
Material LDPE
ID de cuello (métrico) 30,8mm
Cantidad 1 unidad
Closure Included No
Graduated No
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 120 mm
Tipo de producto Frasco de cuello ancho