Learn More
Ark Plas Products™ Conector en T dentado de color natural Kynar
Código de producto. 11871150
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
Manguera de 1/4 x 1/4 x 1/4 pulg.
Manguera de 1/8 x 1/8 x 1/8 pulg.
Manguera de 3/16 x 3/16 x 3/16 pulg.
Manguera de 3/32 x 3/32 x 3/32 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de puerto unitSize
11871150 Manguera de 1/4 x 1/4 x 1/4 pulg. paquete de 10
11841150 Manguera de 1/8 x 1/8 x 1/8 pulg. paquete de 10
11831150 Manguera de 3/32 x 3/32 x 3/32 pulg. paquete de 10
11861150 Manguera de 3/16 x 3/16 x 3/16 pulg. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 11871150 Proveedor Ark Plas Products™ N.º de proveedor MFA60DF0
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Utilice estos conectores para una amplia variedad de aplicaciones. Los conectores de manguera roscados de polipropileno Ark Plas Products™ se han moldeado con materiales puros y trazabilidad de lote para aplicaciones de gran importancia.
Los conectores Premium están disponibles en nailon blanco, polipropileno natural, policarbonato transparente y kynar (PVDF). Disponibles en dos estilos dentados:
Dentado estándar
  • Diseñado para adaptarse a la mayoría de los tipos de tubos flexibles
  • El diámetro interior puede expandirse de un 40 % a un 50 % por encima valor nominal del DI
  • Soporta hasta 8,61 bar (125 psi) sin necesidad de usar abrazaderas para tubos
Dentado firme
  • Diseñado para su uso con tubos semirrígidos
  • Ideal para aplicaciones a baja presión con tubos flexibles
  • El tubo se expande hasta un 21 % por encima del valor nominal del DI
Specifications
Material Kynar
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Tamaño de puerto Manguera de 1/4 x 1/4 x 1/4 pulg.
Forma En T
Color Natural
Tipo de producto Conector en T dentado