missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Natural Killer Cell Antibody (H25), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-50526IR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Natural Killer Cell Monoclonal antibody specifically detects Natural Killer Cell in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays
Especificaciones
| Natural Killer Cell | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| NK Cell | |
| HSE-2 cell line | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA) | |
| H25 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido