Learn More
Fisherbrand™ Frascos oblongos de HDPE natural de boca ancha sin tapones
Código de producto. p-7144787 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 116
paquete de 160
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16174617 500 ml paquete de 160
16184617 1000 ml paquete de 116
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16174617
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El polietileno de alta densidad y color natural proporciona una buena resistencia química, mientras que la abertura de boca ancha es ideal para el almacenamiento de sólidos
  • Los frascos oblongos de boca ancha de HDPE natural tienen un diseño que ahorra espacio en la mesa de trabajo.
  • Los frascos cuentan con una amplia abertura de boca, ideal para el muestreo de sólidos y polvos.
  • El HDPE proporciona una excelente barrera contra la humedad y es resistente a los impactos.
  • Ideales para llenarlos rápidamente, para especificaciones farmacéuticas exigentes y manipulaciones bruscas durante el envío.
  • El HDPE proporciona una barrera contra la humedad y es resistente a los impactos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 39 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 35 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad 160 Pk.
Acabado del cuello 43-400
Closure Included No
Boca Ancha
Altura (métrico) 149 mm
Tipo de producto Frasco oblongo
Tamaño del tapón 43-400 mm
Diámetro (métrico) 77 mm