Learn More
Fisherbrand™ Frascos oblongos de HDPE natural de boca ancha sin tapones
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Los frascos oblongos de boca ancha de HDPE natural tienen un diseño que ahorra espacio en la mesa de trabajo.
- Los frascos cuentan con una amplia abertura de boca, ideal para el muestreo de sólidos y polvos.
- El HDPE proporciona una excelente barrera contra la humedad y es resistente a los impactos.
- Ideales para llenarlos rápidamente, para especificaciones farmacéuticas exigentes y manipulaciones bruscas durante el envío.
- El HDPE proporciona una barrera contra la humedad y es resistente a los impactos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 39 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 35 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 160 Pk. |
| Acabado del cuello | 43-400 |
| Closure Included | No |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 149 mm |
| Mostrar más |