Learn More
Fisherbrand™ Frascos oblongos de boca ancha de HDPE natural con tapones blancos revestidos de espuma de PE de polipropileno
Código de producto. p-7144786 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
Acabado del cuello:
38-400
43-400
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello unitSize
16184537 125 ml 38-400 paquete de 500
16194537 250 ml 43-400 paquete de 250
2 options
Código de producto. 16184537
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El polietileno de alta densidad y color natural proporciona una buena resistencia química, mientras que la abertura de boca ancha es ideal para el almacenamiento de sólidos
  • Los frascos oblongos de boca ancha de HDPE natural tienen un diseño que ahorra espacio en la mesa de trabajo.
  • Los frascos cuentan con una amplia abertura de boca, ideal para el muestreo de sólidos y polvos.
  • El HDPE proporciona una excelente barrera contra la humedad y es resistente a los impactos.
  • Ideales para llenarlos rápidamente, para especificaciones farmacéuticas exigentes y manipulaciones bruscas durante el envío.
  • El HDPE proporciona una barrera contra la humedad y es resistente a los impactos
  • Los tapones de polipropileno con revestimiento de polietileno espumado ofrecen una buena resistencia química, incluidos ácidos, alcoholes, álcalis, productos acuosos, cosméticos, aceites domésticos y disolventes
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 35 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 31 mm
Altura con tapón (métrico) 97 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad 500 Pk.
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 38-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 94 mm
Tipo de producto Frasco oblongo
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-400 mm
Diámetro (métrico) 50 mm