Learn More
Fisherbrand™ Frascos cilíndricos de HDPE natural con tapones blancos de polipropileno
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Frascos cilíndricos de boca estrecha de HDPE natural:
- El estilo de hombro permite verter pequeñas cantidades sin derramar nada
- Ideales para llenarlos rápidamente, para especificaciones farmacéuticas exigentes y manipulaciones bruscas durante el envío interestatal
Tapones revestidos de espuma de PE de polipropileno/PTFE:
- Ofrece una buena resistencia a impactos, durabilidad, resistencia térmica y capacidad de pliegue
- Esterilizable en autoclave
- Los revestimientos constan de 3 capas: un núcleo de espuma de baja densidad bien intercalada herméticamente entre dos capas de polietileno (LDPE)
- Los revestimientos son muy flexibles y tienen una fuerte resistencia a los productos químicos y la humedad, y ayudan a mantener el contenido del frasco o del tarro libre de interferencia de olores o sabores
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Color | Natural |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 800 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 24-410 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Tipo de producto | Frasco cilíndrico |
| Mostrar más |