Learn More
Fisherbrand™ Frascos cilíndricos de HDPE natural con tapones blancos de polipropileno
Código de producto. 16114557 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Cantidad:
12
24
48
77
180
240
800
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 180
paquete de 24
paquete de 240
paquete de 48
paquete de 77
paquete de 800
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
16114557 120 ml 48 paquete de 48
16408135 60 ml 800 paquete de 800
16428125 240 ml 240 paquete de 240
16418135 480 ml 180 paquete de 180
16124557 480 ml 24 paquete de 24
16428135 950 ml 77 paquete de 77
16134557 950 ml 12 paquete de 12
7 options
Código de producto. 16114557
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polietileno de alta densidad, color natural, buena resistencia química
Frascos cilíndricos de boca estrecha de HDPE natural:
  • El estilo de hombro permite verter pequeñas cantidades sin derramar nada
  • Ideales para llenarlos rápidamente, para especificaciones farmacéuticas exigentes y manipulaciones bruscas durante el envío interestatal
Tapones revestidos de espuma de PE de polipropileno/PTFE:
  • Ofrece una buena resistencia a impactos, durabilidad, resistencia térmica y capacidad de pliegue
  • Esterilizable en autoclave
  • Los revestimientos constan de 3 capas: un núcleo de espuma de baja densidad bien intercalada herméticamente entre dos capas de polietileno (LDPE)
  • Los revestimientos son muy flexibles y tienen una fuerte resistencia a los productos químicos y la humedad, y ayudan a mantener el contenido del frasco o del tarro libre de interferencia de olores o sabores
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 22 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 17 mm
Altura con tapón (métrico) 124 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad 48
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 24-410
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 121 mm
Tipo de producto Frasco cilíndrico
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 24-410 mm
Diámetro (métrico) 41 mm