Learn More
RL Enterprises™ Microquemador de gas natural Bunsen con conector Tétine
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Tipo de gas | Gas natural |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Conector Tétine |
| Altura (métrico) | 88 mm |
| Incluye | Conector T-Tine |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (métrico) | 0,22 kg |