Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales de boca ancha sin montar National Target LoVial™
Código de producto. 11941553
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
2 ml
4 ml
4 ml
Septo:
PTFE/RR con inserto C4011-630
PTFE/caucho rojo
PTFE/silicona
Color:
Transparente
Ámbar
Estilo de cuello:
Ancha
Estándar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Septo Color Estilo de cuello unitSize
11941553 4 ml PTFE/RR con inserto C4011-630 Ámbar Ancha paquete de 100
12453808 4 ml PTFE/caucho rojo Ámbar Estándar paquete de 100
12493808 4 ml PTFE/caucho rojo Ámbar Ancha paquete de 500
10188914 2 ml PTFE/silicona Transparente Estándar paquete de 100
10177424 2 ml PTFE/silicona Ámbar Ancha paquete de 100
5 options
Código de producto. 11941553
Marca: Thermo Scientific™ CERT401584
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga todos los viales y cierres de rosca compatibles a mano y libres de polvo con los kits de viales de abertura ancha sin montar Thermo Scientific™ National Target LoVial.
Keep all vials and compatible crimp seals handy and dust-free with Thermo Scientific™ National Unassembled Target LoVial Wide-Opening Vial Kits.
  • Bandeja de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos.
  • Incluye la misma cantidad de viales que de cierres de aluminio plateado con septos premontados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Plata
Descripción I-D de vidrio ámbar; PTFE/RR con inserto C4011-630
Color Ámbar
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Volumen (métrico) 4 ml
Septo PTFE/RR con inserto C4011-630
Estilo de cuello Ancha
Material del cierre Aluminio
Marking Spot Sí