Learn More
Thermo Scientific™ Kit de viales certificados sin montar National™
Description
Los kits de viales certificados sin montar National Thermo Scientific™ le proporcionan la garantía adicional de que el producto cumplirá en todo momento rigurosos estándares de fabricación.
- Lote totalmente probado para análisis mediante HPLC y GC
- Certificado de conformidad en cada paquete
- Tapones unidos para evitar el paso a presión de los septos
- Vidrio de borosilicato de expansión 33 de tipo 1 transparente o vidrio de borosilicato de expansión 51 de tipo 2 ámbar
- Con parche de identificación o sin él
- Microviales o insertos fijos para el muestreo de volúmenes reducidos
Specifications
Specifications
| Descripción | Kit certificado de viales de vidrio ámbar con parte superior roscada de 4 ml, rosca 13-425 |
| Color | Ámbar |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Septo | PTFE/silicona |
| Material del cierre | PTFE unido, silicona |
| Tipo de tapón | Rosca |
| Tamaño del tapón | 13-425 |