Learn More
Thermo Scientific™ Kit de viales certificados sin montar National™
Descripción
Los kits de viales certificados sin montar National Thermo Scientific™ le proporcionan la garantía adicional de que el producto cumplirá en todo momento rigurosos estándares de fabricación.
- Lote totalmente probado para análisis mediante HPLC y GC
- Certificado de conformidad en cada paquete
- Tapones unidos para evitar el paso a presión de los septos
- Vidrio de borosilicato de expansión 33 de tipo 1 transparente o vidrio de borosilicato de expansión 51 de tipo 2 ámbar
- Con parche de identificación o sin él
- Microviales o insertos fijos para el muestreo de volúmenes reducidos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Certified Target DP 350µL Clear Glass I-D Fused Insert Vial, 9mm Screw Thread |
| Color | Transparente |
| Material | PTFE, Silica Glass |
| Precortados | Sí |
| Volumen (métrico) | 350 μl |
| Septo | PTFE/sílice |
| Material del cierre | PTFE unido, silicona |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Tamaño del tapón | 9-425 |
| Marking Spot | Sí |