Learn More
Thermo Scientific™ Kit de viales certificados sin montar National™
Código de producto. 10514315
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
350 μl
1 ml
2 mL
4 ml
4 ml
Material del cierre:
PTFE unido, silicona
PTFE, caucho
PTFE, silicona
Polietileno
Silicona/PTFE unido, cortado
Tipo de tapón:
Rosca
SepCap
Tapón de rosca
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) Material del cierre Tipo de tapón Color unitSize
10514315 1 ml Polietileno SepCap Ámbar paquete de 200
11921543 350 μl PTFE unido, silicona Tapón de rosca Transparente paquete de 100
11981503 2 mL PTFE, caucho Tapón de rosca Transparente paquete de 100
11981543 2 mL PTFE, silicona Tapón de rosca Transparente paquete de 100
11951553 4 ml PTFE unido, silicona Rosca Ámbar paquete de 100
11961553 4 ml Silicona/PTFE unido, cortado Rosca Ámbar paquete de 100
6 options
Código de producto. 10514315
Marca: Thermo Scientific™ CERT401599
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los kits de viales certificados sin montar National Thermo Scientific™ le proporcionan la garantía adicional de que el producto cumplirá en todo momento rigurosos estándares de fabricación.
Los kits de viales certificados sin montar National Thermo Scientific™ le proporcionan la garantía adicional de que el producto cumplirá en todo momento rigurosos estándares de fabricación.
  • Lote totalmente probado para análisis mediante HPLC y GC
  • Certificado de conformidad en cada paquete
  • Tapones unidos para evitar el paso a presión de los septos
  • Vidrio de borosilicato de expansión 33 de tipo 1 transparente o vidrio de borosilicato de expansión 51 de tipo 2 ámbar
  • Con parche de identificación o sin él
  • Microviales o insertos fijos para el muestreo de volúmenes reducidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vidrio ámbar certificado de 1 ml
Color Ámbar
Volumen (métrico) 1 ml
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón SepCap