Learn More
Thermo Scientific™ Kits prácticos de viales, tapones y septum sin montar National Target™
Código de producto. 12473678
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Septo:
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE sin montar
PTFE/silicona
PTFE/silicona, precortado
Color:
Transparente
Ámbar
Material:
De vidrio
Vidrio silanizado
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Marking Spot Septo Color Material unitSize
12473678 No PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Ámbar De vidrio paquete de 100
12433688 Sí PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Ámbar De vidrio paquete de 100
12443688 Sí PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo Transparente De vidrio paquete de 100
12483688 Sí PTFE sin montar Transparente De vidrio paquete de 100
12403698 No PTFE/silicona, precortado Transparente De vidrio paquete de 100
12413718 No PTFE/silicona Transparente Vidrio silanizado paquete de 100
12423718 No PTFE/silicona, precortado Transparente Vidrio silanizado paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12473678 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C401088A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga los viales, tapones y septum a su alcance y sin polvo con los kits prácticos sin montar Thermo Scientific™ National.
Keep vials, caps and septa within easy reach and dust free with Thermo Scientific™ National Target Unassembled Convenience Kits.
  • Bandeja de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos.
  • Los viales I-D™ incluyen una etiqueta de escritura con graduaciones.
  • Todos los componentes se mantienen a mano y libres de polvo.
  • Los tapones con septos no están colocados en los viales (envasados en bolsas de polietileno independientes).
Incluye:
100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul claro
Color (sello) Red/White/Red
Descripción Vidrio ámbar; tapón azul claro; septum de PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo; 2 ml
Color Ámbar
Material De vidrio
Precortados No
Volumen (métrico) 2 ml
Septo PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Marking Spot No