Learn More
Thermo Scientific™ Kits prácticos de viales, tapones y septum sin montar National Target™
Description
Keep vials, caps and septa within easy reach and dust free with Thermo Scientific™ National Target Unassembled Convenience Kits.
- Bandeja de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos.
- Los viales I-D™ incluyen una etiqueta de escritura con graduaciones.
- Todos los componentes se mantienen a mano y libres de polvo.
- Los tapones con septos no están colocados en los viales (envasados en bolsas de polietileno independientes).
Incluye:
100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
Specifications
Specifications
| Color del tapón | Azul claro |
| Descripción | Vidrio transparente silanizado; tapón azul claro; septum de PTFE/silicona; 2 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio silanizado |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Septo | PTFE/silicona |
| Modelo | Silanizado |
| Marking Spot | No |