Learn More
Thermo Scientific™ Kits National Target™ Snap-It™
Código de producto. p-4526338
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Color del tapón:
Transparente
Color:
Transparente
Septo:
PTFE/caucho rojo
PTFE/silicona, precortado
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Marking Spot Color del tapón Color Septo unitSize
10281135 Sí Transparente Transparente PTFE/caucho rojo paquete de 100
12413798 No Transparente Transparente PTFE/silicona, precortado paquete de 100
12433798 Sí Transparente Transparente PTFE/silicona, precortado paquete de 100
3 options
Código de producto. 10281135
Marca: Thermo Scientific™ C401172W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los kits prácticos Snap-It National Target Thermo Scientific™ contienen viales y tapones Snap-it con septum precolocados en bandejas de almacenamiento.
Los kits prácticos Snap-It National Target Thermo Scientific™ contienen viales y tapones Snap-it con septum precolocados en bandejas de almacenamiento.
  • Viales de 12 × 32 mm, 2 ml
  • Selección de viales y cierres premontados con septum
  • Envasados en bandejas de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos
  • Incluyen la misma cantidad de viales que de tapones Snap-It con septum premontados.
  • Todos los componentes se mantienen libres de polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Descripción I-D de vidrio ámbar; septum: PTFE/caucho rojo
Color Transparente
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Volumen (métrico) 2 ml
Septo PTFE/caucho rojo
Material del cierre PTFE, caucho rojo
Marking Spot Sí