Learn More
Thermo Scientific™ Kits National Target™ Snap-It™
Descripción
Los kits prácticos Snap-It National Target Thermo Scientific™ contienen viales y tapones Snap-it con septum precolocados en bandejas de almacenamiento.
- Viales de 12 × 32 mm, 2 ml
- Selección de viales y cierres premontados con septum
- Envasados en bandejas de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos
- Incluyen la misma cantidad de viales que de tapones Snap-It con septum premontados.
- Todos los componentes se mantienen libres de polvo.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Descripción | ID de vidrio transparente; septum: PTFE/silicona, precortado |
| Color | Transparente |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Precortados | Sí |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Septo | PTFE/silicona, precortado |
| Material del cierre | PTFE, silicona, precortado |
| Marking Spot | Sí |