Learn More
Thermo Scientific™ Viales con boca ancha y tapón a presión National Target™
Descripción
Los viales de boca ancha con tapón con cierre a presión National Target Thermo Scientific™ son más fáciles de rellenar y proporcionan una zona objetivo más amplia para la aguja del muestreador automático.
- Viales de encapsulado con anillo, 12 x 32 mm, 2 ml.
- Idóneos para muestreadores automáticos rotatorios o con brazo robótico.
- Viales I-D™ con etiqueta de escritura graduada de 0,5; 1,0 y 1,5 ml.
- Los viales Target Snap-It™ se pueden utilizar con tapones de sellado a presión o cierres de sellos de encapsular de aluminio.
- Se ajusta a la mayoría de muestreadores automáticos que admiten el formato de vial de 12 × 32 mm
- Vidrio transparente borosilicatado de dilatación 33 y calidad superior (Tipo I, Clase A) o vidrio ámbar 51A.
- Fondo plano uniforme para seguridad con insertos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial para micromuestreo a presión de vidrio transparente Micro-V |
| Volumen (métrico) | 15 μl |
| Volumen residual (métrico) | 15 μl |
| Tipo de producto | Vial para micromuestreo a presión de vidrio transparente Micro-V™ |