Learn More
Thermo Scientific™ Viales para encapsular National Target LoVial™, boca ancha, 2 ml, 12 x 32 mm—
Código de producto. 12463718
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
2.5 ml
Volumen de trabajo (métrico):
1.5 ml
1.8 ml
2.3 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Tipo de producto:
Vial I-D vidrio transparente desactivado Kimshield
Vial I-D vidrio ámbar desactivado Kimshield
Código de producto. Volumen (métrico) Volumen de trabajo (métrico) unitSize Tipo de producto
12463718 2.5 ml 2.3 ml paquete de 1000 -
12490058 2 ml 1.8 ml paquete de 100 Vial I-D vidrio transparente desactivado Kimshield
12400068 2 ml 1.8 ml paquete de 100 Vial I-D vidrio ámbar desactivado Kimshield
12420078 2 ml 1.5 ml paquete de 100 -
4 options
Código de producto. 12463718
Marca: Thermo Scientific™ C40111240
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales para encapsular National Target LoVial Thermo Scientific™ están diseñados con una boca ancha para facilitar el llenado.
Los viales para encapsular National Target LoVial Thermo Scientific™ están diseñados con una boca ancha para facilitar el llenado.
  • Encajan en la mayoría de muestreadores automáticos que aceptan el formato de vial de 12 × 32 mm
  • Vidrio transparente de borosilicato de tipo 1, clase A o vidrio ámbar 51
  • Fondo uniformemente plano para seguridad con insertos
  • Los viales I-D™ incluyen etiqueta para escribir con graduaciones
  • Los viales con parte superior de rosca Target Colorband™ incluyen etiqueta y graduaciones codificadas por colores
  • Los viales con un acabado de rosca de 11 mm requieren cierres de junta de aluminio
  • Los viales de rosca/a presión se pueden usar con juntas de aluminio de 11 mm o con tapones a presión Snap-It™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial con parte superior para encapsular de vidrio transparente de 2.5 ml con altura de vial de 40 mm
Volumen (métrico) 2.5 ml
Volumen de trabajo (métrico) 2.3 ml