Learn More
Thermo Scientific™ Viales para encapsular National Target LoVial™, boca ancha, 2 ml, 12 x 32 mm—
Descripción
Los viales para encapsular National Target LoVial Thermo Scientific™ están diseñados con una boca ancha para facilitar el llenado.
- Encajan en la mayoría de muestreadores automáticos que aceptan el formato de vial de 12 × 32 mm
- Vidrio transparente de borosilicato de tipo 1, clase A o vidrio ámbar 51
- Fondo uniformemente plano para seguridad con insertos
- Los viales I-D™ incluyen etiqueta para escribir con graduaciones
- Los viales con parte superior de rosca Target Colorband™ incluyen etiqueta y graduaciones codificadas por colores
- Los viales con un acabado de rosca de 11 mm requieren cierres de junta de aluminio
- Los viales de rosca/a presión se pueden usar con juntas de aluminio de 11 mm o con tapones a presión Snap-It™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Microviales de alta recuperación de 1.5 ml, NSC silanizado |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1.5 ml |