Learn More
Thermo Scientific™ Viales para encapsular National Target LoVial™, boca ancha, 2 ml, 12 x 32 mm—
Código de producto. 12400068
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Vial I-D vidrio transparente desactivado Kimshield
Vial I-D vidrio ámbar desactivado Kimshield
Volumen (métrico):
2 ml
2.5 ml
Volumen de trabajo (métrico):
1.5 ml
1.8 ml
2.3 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Tipo de producto Volumen (métrico) Volumen de trabajo (métrico) unitSize
12400068 Vial I-D vidrio ámbar desactivado Kimshield 2 ml 1.8 ml paquete de 100
12463718 - 2.5 ml 2.3 ml paquete de 1000
12490058 Vial I-D vidrio transparente desactivado Kimshield 2 ml 1.8 ml paquete de 100
12420078 - 2 ml 1.5 ml paquete de 100
4 options
Código de producto. 12400068
Marca: Thermo Scientific™ C4011K2W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales para encapsular National Target LoVial Thermo Scientific™ están diseñados con una boca ancha para facilitar el llenado.
Los viales para encapsular National Target LoVial Thermo Scientific™ están diseñados con una boca ancha para facilitar el llenado.
  • Encajan en la mayoría de muestreadores automáticos que aceptan el formato de vial de 12 × 32 mm
  • Vidrio transparente de borosilicato de tipo 1, clase A o vidrio ámbar 51
  • Fondo uniformemente plano para seguridad con insertos
  • Los viales I-D™ incluyen etiqueta para escribir con graduaciones
  • Los viales con parte superior de rosca Target Colorband™ incluyen etiqueta y graduaciones codificadas por colores
  • Los viales con un acabado de rosca de 11 mm requieren cierres de junta de aluminio
  • Los viales de rosca/a presión se pueden usar con juntas de aluminio de 11 mm o con tapones a presión Snap-It™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial I-D de vidrio ámbar de 2 ml, Kimshield desactivado
Volumen (métrico) 2 ml
Volumen de trabajo (métrico) 1.8 ml
Tipo de producto Vial I-D vidrio ámbar desactivado Kimshield