Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de plástico desechables National Target
Descripción
Dispense y filtre pequeños volúmenes de líquidos con estas jeringas desechables, que se usan con los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Titan3™ o Thermo Scientific™ Target2™. Las jeringas de plástico desechables Thermo Scientific™ National Target son la opción ideal para todas las aplicaciones de filtro de jeringas. Estas jeringas desechables tienen un diseño de dos piezas con cilindros de polipropileno y émbolos de polietileno. Así se elimina la necesidad de juntas de émbolo de caucho o sintético y no requiere ninguna silicona ni aceite lubricante en el cuerpo.
- Elija jeringas Luer-Slip o Luer-Lock, con capacidades que van desde 1 hasta 50 mL.
- Sin esterilizar
- Empaquetados a granel
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno (émbolo), Polipropileno (cuerpo) |
| Descripción | Jeringas Luer-Slip; capacidad de 20 mL |
| Tipo de producto | Jeringa con deslizamiento Luer |
| Desechables | Sí |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| Línea de productos | National Target |
| Para utilizar con (equipo) | Filtro de jeringa |
| Tipo de conexión | Luer Lock |
| Esterilidad | No estéril |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.