Learn More
Thermo Scientific™ Cierres National Snap-It™ para viales para encapsular/a presión de 12 x 32
Click to view available options
Color:
Amarillo (tapón)
Transparente
Verde
Septo:
Elastómero Viton™
Integral-Star cortado
PE integral
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
Thermo Scientific™ National Snap-It Closures allow quick, easy application and removal from Target Snap-It vials.
- Los tapones eliminan la necesidad de herramientas de apriete o destapóndo
- Fáciles de aplicar y de retirar de los viales
- Disponibles en variedad de colores y tipos de septos
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Red/White/Red |
| Descripción | C4011-53G |
| Color | Verde |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Septo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo |
| Línea de productos | National Snap-It |
| Tamaño del tapón | 11 mm |