Learn More
Thermo Scientific™ Cierres National Snap-It™ para viales para encapsular/a presión de 12 x 32
Código de producto. 12493738
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo (tapón)
Transparente
Verde
Septo:
Elastómero Viton™
Integral-Star cortado
PE integral
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Septo unitSize
12493738 Amarillo (tapón) PE integral paquete de 100
13150963 Verde PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo paquete de 100
12473768 Transparente Elastómero Viton™ paquete de 100
12493768 Transparente Integral-Star cortado paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12493738 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C401150Y
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones Snap-It National Thermo Scientific™ son fáciles y rápidos de colocar y retirar de los viales Snap-It Target.
Thermo Scientific™ National Snap-It Closures allow quick, easy application and removal from Target Snap-It vials.
  • Los tapones eliminan la necesidad de herramientas de apriete o destapóndo
  • Fáciles de aplicar y de retirar de los viales
  • Disponibles en variedad de colores y tipos de septos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción C4011-50Y
Color Amarillo (tapón)
Material Polietileno
Volumen (métrico) 2 ml
Septo PE integral
Línea de productos National Snap-It
Tamaño del tapón 11 mm