Learn More
Thermo Scientific™ Viales para muestras silanizados National
Click to view available options
Volumen (métrico):
8 mL
12 mL
40 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Descripción
Los viales para muestras silanizados Thermo Scientific™ National están hechos de vidrio borosilicatado de alta calidad transparente o ámbar.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Transparente, 40 ml |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 40 mL |
| Altura (métrico) | 95 mm |
| Tamaño del tapón | 24-400 |