Learn More
Thermo Scientific™ Viales para muestras silanizados National
Código de producto. 12478686
Click to view available options
Volumen (métrico):
8 mL
12 mL
40 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. 12478686
Marca: Thermo Scientific™ B7999S3
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales para muestras silanizados Thermo Scientific™ National están hechos de vidrio borosilicatado de alta calidad transparente o ámbar.
Los viales para muestras silanizados Thermo Scientific™ National están hechos de vidrio borosilicatado de alta calidad transparente o ámbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Transparente; 8 ml
Diámetro exterior (imperial) 17 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 8 mL
Altura (métrico) 60 mm
Tamaño del tapón 15-425