Learn More
Thermo Scientific™ Septos National Scientific para viales con rosca de 4 ml
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Los septum para viales National Thermo Scientific™ están diseñados para utilizarlos con viales con rosca de 4 ml.
- Los septos con disco de PTFE son químicamente inertes.
- Los septos de teflón/goma roja son económicos para muchas aplicaciones de CG.
- Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
- Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | PTFE azul/silicona blanca, precortado |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Línea de productos | National |
| Tamaño del tapón | 13-425 |
| Tipo de producto | Septo con un único corte |