Learn More
Thermo Scientific™ Tapones con cierre de rosca con septos unidos National
Código de producto. 10096454
Change view
Click to view available options
Precortados:
No
Sí
Tamaño del tapón:
10-425
13-425
8-425
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Precortados Tamaño del tapón unitSize
10096454 Sí 13-425 paquete de 100
12413678 No 10-425 paquete de 100
12423678 Sí 10-425 paquete de 100
10006704 No 8-425 paquete de 100
4 options
Código de producto. 10096454
Marca: Thermo Scientific™ C401569A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine de forma eficaz el paso a presión de los septos con los tapones con cierre de rosca con septos unidos Thermo Scientific™ National.
Elimine de forma eficaz el paso a presión de los septos con los tapones con cierre de rosca con septos unidos Thermo Scientific™ National.
  • Tapones de polipropileno y septos unidos en un sistema integral
  • Eliminan el paso a presión de los septos
  • Disponibles con selección de tamaños de rosca GPI y septos precortados para facilitar la penetración de la aguja de calibre fino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Negro; septos precortados de silicona blanca/PTFE rojo unidos de 0,0127 cm (0,005 pulg); acabado de rosca GPI: 13-425
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polypropylene
Precortados Sí
Septo PTFE rojo/silicona blanca unidos, 0,0127 cm (0,005 pulg)
Línea de productos National
Tamaño del tapón 13-425