Learn More
Thermo Scientific™ Viales de polipropileno National y Glastic™ con acabado 8-425
Descripción
Los viales de polipropileno y Glastic National Thermo Scientific™ proporcionan una alternativa económica al vidrio para algunas aplicaciones.
- Las puntas con forma de precisión están diseñadas para ayudar a la recuperación de muestras en aplicaciones de volumen limitado
- El vial Glastic presenta un inserto de vidrio pre-insertado dentro de un vial TPX transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Microviales de 600 µl |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 600 μL |
| Volumen residual (métrico) | <4 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 400 μl |
| Tamaño del tapón | 8-425 |