Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores y descapsuladores manuales para salas limpias
Código de producto. p-6153225
Change view
Click to view available options
Tamaño:
11 mm
13 mm
20 mm
Tipo:
Descapsulador manual
Encapsulador manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tipo unitSize
15200379 11 mm Encapsulador manual cada uno
15277298 13 mm Encapsulador manual cada uno
15267298 11 mm Descapsulador manual cada uno
15210379 13 mm Descapsulador manual cada uno
15220379 20 mm Descapsulador manual cada uno
15217308 20 mm - cada uno
6 options
Código de producto. 15200379
Marca: Thermo Scientific™ C4012100SS
Obtenga unos capsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños.
Obtenga unos capsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños cuando utilice capsuladores y descapsuladores manuales Thermo Scientific™ National de acero inoxidable.
Los capsuladores proporcionan un tapón de vial seguro y reproducible; los descapsuladores permiten retirar fácilmente los sellos de aluminio sin romperse.
  • Estructura de acero inoxidable
  • Esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
N.° por paquete 1 unidad
Tipo Encapsulador manual
Para utilizar con (equipo) Tapón de aluminio
Tamaño 11 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía industrial
Línea de productos Nacional
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.