Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores y descapsuladores manuales para salas limpias
Description
Obtenga unos capsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños cuando utilice capsuladores y descapsuladores manuales Thermo Scientific™ National de acero inoxidable.
- Estructura de acero inoxidable
- Esterilizable en autoclave
Spécification
Spécification
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo | Descapsulador manual |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón de aluminio |
| Tamaño | 13 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía industrial |
| Línea de productos | Nacional |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.