Learn More
Thermo Scientific™ Insertos National Scientific para viales de boca ancha Target LoVial™
Descripción
Con un diámetro externo de 6 mm, estos insertos National Thermo Scientific™ se ajustan a viales de boca ancha Target LoVial.
- Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
- Diámetro exterior nominal de 6 mm para adaptarse a viales de boca ancha Target
Para su uso con:
- Viales de abertura amplia Target LoVial
- Viales con tapón a presión de abertura amplia Snap-It™
- Viales Target DP™
- Viales de boca ancha Target
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cónico de vidrio de 150 ul con resorte superior |
| Volumen (métrico) | 150 μl |
| Modelo | Inserto suspendido en el borde del vial |
| Línea de productos | National |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de abertura amplia Target LoVial |