Learn More
Thermo Scientific™ Insertos para viales de boca estándar National
Código de producto. p-4526319
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 μl
225 μl
250 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10688995 225 μl paquete de 100
12430098 200 μl paquete de 100
12480158 250 μl paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10688995 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C4012531L
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con un diámetro externo nominal de 5 mm, estos insertos National Thermo Scientific™ se ajustan a la mayoría de los viales de tapón de rosca de abertura estándar.
With a nominal O.D. of 5mm, these Thermo Scientific™ National Inserts fit most standard-opening crimp top vials.
  • Los insertos de punto de extracción son una opción económica para aplicaciones no críticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción C4012-531L
Material Glass
Volumen (métrico) 225 μl
Modelo Punto de precisión
Estilo de la base Cónicos
Línea de productos National