Learn More
Thermo Scientific™ Viales para análisis de espacios de cabeza National
Descripción
Los viales Thermo Scientific™ National Headspace cumplen o superan las especificaciones del fabricante.
- Vidrio borosilicatado tipo 1
- El diseño de los viales de vidrio transparente con acabado de cierres de rosca de 20 mm es idóneo para la mayoría de muestreadores automáticos para espacio de cabeza
- Los viales con fondo plano aprovechan al máximo el rendimiento calorífico.
- Los viales con fondo redondo son más fáciles de manejar con los brazos robóticos que levantan el vial desde la bandeja.
- Los viales con fondo redondo distribuyen la presión interna creada a altas temperaturas a través de la superficie de vidrio.
- El acabado con borde biselado incluye un reborde sólido que presiona el septo y consigue un sellado más efectivo.
Compatibilidad
- Los viales de fondo plano tienen una boca más larga, ideal para las unidades Carlo Erba™ y Agilent™
- Los viales de fondo redondo están diseñados para las unidades Perkin Elmer™, Tekmar™ y Varian™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 10 ml; fondo plano; borde biselado |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Estilo de cuello | Beveled |
| Estilo de la base | Flat Bottom |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Unidades Carlo Erba™ y Agilent™ |