Learn More
Thermo Scientific™ Viales de muestras de vidrio con cierre de rosca, con tapones con parte superior abierta y septos National
Código de producto. 12478666
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
8 ml
16 ml
Altura (métrico):
60 mm
70 mm
Diámetro exterior (imperial):
17 mm
21 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
12478666 16 ml 70 mm 21 mm paquete de 200
12458666 8 ml 60 mm 17 mm paquete de 200
2 options
Código de producto. 12478666
Marca: Thermo Scientific™ B79904A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los viales de muestras de vidrio con cierre de rosca National Thermo Scientific™ con tapones de rosca abierta y septos incluyen viales envueltos al vacío, con sus tapones y septos correspondientes envasados por separado.
Los viales de muestras de vidrio con cierre de rosca National Thermo Scientific™ con tapones de rosca abierta y septos incluyen viales envueltos al vacío, con sus tapones y septos correspondientes envasados por separado.
  • Prácticos kits sin montar.
  • Opciones de vidrio transparente borosilicatado de dilatación 33 (tipo 1, clase A) o de vidrio ámbar 51A.
  • Eliminan la infiltración de iones.
  • Proporcionan pH uniforme para mayor duración de la vida de almacenamiento de las muestras.
  • Con tapones de rosca de polipropileno con parte superior abierta y septos de teflón/silicona.
  • Práctico embalaje para espacios de almacenamiento y armarios de laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 21 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 16 ml
Septo PTFE/silicona
Volumen (imperial) 4,375 dr.
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta) con septum
Tamaño del tapón 18-400
Altura (métrico) 70 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.