Learn More
Thermo Scientific™ Engarce electrónico National de 8 mm, Gen 3, de 110 a 240 V
Código de producto. 11912925
Click to view available options
Tipo:
Capsulador electrónico
Tamaño:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
  • Construcción de alta calidad para mayor durabilidad y larga vida útil
  • Pintados, chapados y recubiertos para una máxima resistencia a la corrosión
  • La superficie de mango texturizada proporciona un agarre seguro
Código de producto. 11912925
Marca: Thermo Scientific™ ECR20C
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Construcción de alta calidad para mayor durabilidad y larga vida útil
  • Pintados, chapados y recubiertos para una máxima resistencia a la corrosión
  • La superficie de mango texturizada proporciona un agarre seguro
Añada o retire cierres de aluminio con solo pulsar un botón.
Añada o retire cierres de aluminio con solo pulsar un botón. Los capsuladores y descapsuladores electrónicos National Thermo Scientific™ ofrecen unos ajustes de capsulación configurables compatibles con la mayoría de los tipos de tapones.
Capsuladores manuales
  • Capsuladores de precisión ligeros
  • Fijan cierres a viales de cromatografía o de suero, garantizando una capsulación segura y repetible
  • El mango tiene un tornillo de configuración ajustable para permitir hacer una capsulación adecuada con septos de varios grosores
  • Ajustados de fábrica para capsular cápsulas de grosor estándar
Descapsuladores manuales
  • Retiran las cápsulas de viales de cromatografía o de suero con un daño mínimo al borde del vial
  • Solamente hay que colocar la cabeza de descapsulado directamente sobre la cápsula y apretar para retirarla
  • Para uso con cápsulas de aluminio estándar; también retira muchos tipos de cápsulas de acero
Descapsuladores manuales tipo alicates
  • Los alicates forjados incorporan una superficie de agarre diseñada para permitir la retirada de cápsulas de los tamaños indicados
  • Solamente hay que fijar los alicates alrededor de la parte superior de la cápsula, apretar y hacer palanca hacia arriba para retirarla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
N.° por paquete 1
Tipo Capsulador electrónico
Para utilizar con (equipo) Tapones de rosca de 20 mm
Tamaño 20 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía industrial
Línea de productos National
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.