Learn More
Thermo Scientific™ Viales económicos National
Código de producto. 11702197 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tipo de producto:
Parte superior de rosca
Tapón a presión
Transparente
Vial con cierre de rosca
Vial con tapón para encapsular
Volumen de trabajo (métrico):
2 ml
2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto Volumen de trabajo (métrico) unitSize
11702197 Ámbar Vial con cierre de rosca 2 ml paquete de 1000
11573830 Transparente Vial con tapón para encapsular 2 ml paquete de 1000
11583830 Ámbar Vial con tapón para encapsular 2 ml paquete de 1000
11593830 Transparente Transparente 2 ml paquete de 1000
13287489 Ámbar Tapón a presión 2 mL paquete de 1000
10003873 Transparente Parte superior de rosca 2 mL paquete de 1000
11563860 Transparente Vial con cierre de rosca 2 ml paquete de 1000
11573860 Ámbar Vial con cierre de rosca 2 ml paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11702197 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180715
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales económicos Thermo Scientific™ National están disponibles en vidrio transparente o ámbar con distintos estilos para adaptarse a las necesidades de cada aplicación específica.
Los viales económicos Thermo Scientific™ National están disponibles en vidrio transparente o ámbar con distintos estilos para adaptarse a las necesidades de cada aplicación específica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 60180-715
Color Ámbar
Volumen (métrico) 2 ml
Volumen de trabajo (métrico) 2 ml
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific, Agilent, PE, Shimadzu, Varian,
Tipo de producto Vial con cierre de rosca