Learn More
Thermo Scientific™ Viales económicos National
Código de producto. 11583830 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tipo de producto:
Parte superior de rosca
Tapón a presión
Transparente
Vial con cierre de rosca
Vial con tapón para encapsular
Volumen de trabajo (métrico):
2 ml
2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Tipo de producto Volumen de trabajo (métrico) unitSize
11583830 Ámbar Vial con tapón para encapsular 2 ml paquete de 1000
11573830 Transparente Vial con tapón para encapsular 2 ml paquete de 1000
11593830 Transparente Transparente 2 ml paquete de 1000
13287489 Ámbar Tapón a presión 2 mL paquete de 1000
10003873 Transparente Parte superior de rosca 2 mL paquete de 1000
11702197 Ámbar Vial con cierre de rosca 2 ml paquete de 1000
11563860 Transparente Vial con cierre de rosca 2 ml paquete de 1000
11573860 Ámbar Vial con cierre de rosca 2 ml paquete de 1000
8 options
Código de producto. 11583830
Marca: Thermo Scientific™ 60180702
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales económicos Thermo Scientific™ National están disponibles en vidrio transparente o ámbar con distintos estilos para adaptarse a las necesidades de cada aplicación específica.
Los viales económicos Thermo Scientific™ National están disponibles en vidrio transparente o ámbar con distintos estilos para adaptarse a las necesidades de cada aplicación específica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 60180-702
Color Ámbar
Volumen (métrico) 2 ml
Volumen de trabajo (métrico) 2 ml
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific, Agilent, PE, Shimadzu, Varian,
Tipo de producto Vial con tapón para encapsular