Descripción
Los viales económicos Thermo Scientific™ National están disponibles en vidrio transparente o ámbar con distintos estilos para adaptarse a las necesidades de cada aplicación específica.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 60180-714 |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Volumen de trabajo (métrico) | 2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific, Agilent, PE, Shimadzu, Varian |
| Tipo de producto | Parte superior de rosca |