Learn More
Thermo Scientific™ Viales de muestreador automático para encapsular National
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Los viales para encapsular para cargadores automáticos de muestras Thermo Scientific™ National están disponibles en vidrio transparente o ámbar y en diferentes tamaños.
Información para pedidos:
Solicitar tapones por separado.
Specifications
Specifications
| Descripción | Viales con tapón para encapsular de 8 × 40 mm, fondo plano y vidrio transparente, 1,2 ml |
| Volumen (métrico) | 1,2 ml |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1,2 ml |
| Tamaño del tapón | 8 mm |