Learn More
Thermo Scientific™ Viales de muestreador automático para encapsular National
Código de producto. 10702357 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
2,5 ml; 11 mm; transparente
Viales con tapón para encapsular de 8 × 40 mm, fondo plano y vidrio transparente, 1,2 ml
Volumen (métrico):
1,2 ml
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
Código de producto. 10702357
Marca: Thermo Scientific™ 60180503
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los viales para encapsular para cargadores automáticos de muestras Thermo Scientific™ National están disponibles en vidrio transparente o ámbar y en diferentes tamaños.
Los viales para encapsular para cargadores automáticos de muestras Thermo Scientific™ National están disponibles en vidrio transparente o ámbar y en diferentes tamaños.
Información para pedidos:
Solicitar tapones por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 2,5 ml; 11 mm; transparente
Volumen (métrico) 2,5 ml
Volumen de trabajo (métrico) 2,5 ml
Tamaño del tapón 11 mm