Learn More
Thermo Scientific™ Componentes para kits prácticos para viales
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Viales, tapones y septos para su uso con kits prácticos de viales Thermo Scientific™ National.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Viales transparentes de 20 mL; 28 x 57 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Volumen (métrico) | 20 mL |
| Línea de productos | National |
| Volumen total (métrico) | 20 mL |
| Tipo de tapón | Tapón roscado |
| Cantidad | 100/paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Kits prácticos de viales Thermo Scientific™ National |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Mostrar más |