Learn More
Thermo Scientific™ Componentes para kits prácticos para viales
Descripción
Viales, tapones y septos para su uso con kits prácticos de viales Thermo Scientific™ National.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Solo septos |
| Material | PTFE, silicona (septos) |
| Material del cierre | PTFE, silicona |
| Cantidad | 100/paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Kits prácticos de viales Thermo Scientific™ National |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Tipo de producto | Vial |