Learn More
Thermo Scientific™ Componentes para kits prácticos para viales
Código de producto. 12438646
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
12438646 20 mL Ámbar paquete de 100
12408646 20 mL Transparente paquete de 100
12478646 - - paquete de 100
3 options
Código de producto. 12438646
Marca: Thermo Scientific™ B7921VO
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Viales, tapones y septos para su uso con kits prácticos de viales Thermo Scientific™ National.
Viales, tapones y septos para su uso con kits prácticos de viales Thermo Scientific™ National.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales ámbar de 20 mL; 28 x 57 mm
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 28 mm
Volumen (métrico) 20 mL
Línea de productos National
Volumen total (métrico) 20 mL
Tipo de tapón Tapón roscado
Cantidad 100/paq.
Para utilizar con (equipo) Kits prácticos de viales Thermo Scientific™ National
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Altura (métrico) 57 mm
Tipo de producto Vial